Oxid kademnatý ≥99.95% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
12219.36
12219.A3
12219.36EA
3850
CZK
12219.36
12219.A3
Oxid kademnatý ≥99.95% (metals basis)
Oxid kademnatý
Purity: 99.95%
CAS No.: 1306-19-0
Molecular Formula: CdO
Formula Weight: 128.40
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.15
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1430°
Merck Reference: 14,1623
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010921
Vzorec:
CdO Bod varu: 1559 °C (1013 hPa) Bod tání: 1430 °C Hustota: 8,15 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010921 CAS číslo: 1306-19-0 EINECS: 215-146-2 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1623 |