Tisk…
Oxid kademnatý ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
10664.14 10664.22 10664.36 10664.A3
10664.14EA 4400 CZK
10664.14 10664.22 10664.36 10664.A3
Oxid kademnatý ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Oxid kademnatý
Purity: 99.998% CAS No.: 1306-19-0 Molecular Formula: CdO Formula Weight: 128.40 Physical Form: Powder Density: 8.15 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 1430° Merck Reference: 14,1623 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010921
Vzorec: CdO
Bod varu: 1559 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1430 °C
Hustota: 8,15
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010921
CAS číslo: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1623