Tisk…
Oxid kademnatý 99%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
223790010 223790050 223792500
ACRO223790010EA 3870 CZK
ACRO223790010 ACRO223790050 ACRO223792500
Oxid kademnatý 99%, pure
Oxid kademnatý
Vzorec: CdO
Bod varu: 1385 °C (760 mmHg)
Bod tání: ~ 1426 °C
Hustota: 8,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010921
CAS číslo: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN: 2570
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,01623
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red-brown to brown Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %