Tisk…
Jodid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
96483-100G 96483-500G
SIAL96483-100GEA 3900 CZK
SIAL96483-100G SIAL96483-500G
Jodid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Jodid zinečnatý
Vzorec: I₂Zn
Bod varu: 620 °C (1013 hPa)
Bod tání: 446 °C
Hustota: 4,74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011299
CAS číslo: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10269