Tisk…
Jodid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Zinc (II) iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
466360-25G 466360-5G
SIAL466360-25GEA 17550 CZK
SIAL466360-25G SIAL466360-5G
Jodid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Jodid zinečnatý
Vzorec: I₂Zn
Bod varu: 620 °C (1013 hPa)
Bod tání: 446 °C
Hustota: 4,74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011299
CAS číslo: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10269