Tisk…

Jodid zinečnatý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Zinc (II) iodide

M-Clarity™ quality level = MQ200

223883-250G 223883-50G
SIAL223883-250GEA 5430 CZK
SIAL223883-250G SIAL223883-50G
Jodid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Jodid zinečnatý
Vzorec: I₂Zn
MW: 319.2
Bod varu: 620
Bod tání: 446
Hustota: 4.74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011299
CAS číslo: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10269

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR