Tisk…
Jodid zinečnatý 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Zinc (II) iodide
212760050 212760250
ACRO212760050EA 2130 CZK
ACRO212760050 ACRO212760250
Jodid zinečnatý 99.999% (trace metals basis), extra pure
Jodid zinečnatý
Vzorec: I₂Zn
Bod varu: 620 °C (1013 hPa)
Bod tání: 446 °C
Hustota: 4,74 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011299
CAS číslo: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10269
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %