Tisk…
Jodid zinečnatý 98+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
208060500 208062500 208060010
ACRO208060500EA 2140 CZK
ACRO208060500 ACRO208062500 ACRO208060010
Jodid zinečnatý 98+%, pure
Jodid zinečnatý
Vzorec: I₂Zn
Bod varu: 620 °C (1013 hPa)
Bod tání: 446 °C
Hustota: 4,74 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011299
CAS číslo: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10269
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Hygroscopic crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %