Tisk…
Jodid rtuťnatý, červený ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04428.0050 1.04428.0250
1.04428.0050EA 3630 CZK
1.04428.0050 1.04428.0250
Jodid rtuťnatý, červený ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Jodid rtuťnatý
Vzorec: HgI₂
Bod varu: 354 °C (1013 hPa)
Bod tání: 259 °C
Hustota: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011044
CAS číslo: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (argentometric, dried sust.) ≥ 99.0 %
Solubility in Potassium iodide passes test
Soluble mercury salts (as Hg) ≤ 0.05 %
Foreign heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Mercury (I) (as Hg) ≤ 0.1 %
Substances not reducing by formic acid ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials