Jodid rtuťnatý ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Mercury diiodide, Mercuric iodide
A16130.22
A16130.36
A16130.22EA
3370
CZK
A16130.22
A16130.36
Jodid rtuťnatý ≥99%
Jodid rtuťnatý
Purity: 99+%
CAS No.: 7774-29-0
Molecular Formula: HgI2
Formula Weight: 454.40
Odour: Odourless
Melting Point: 259°
Boiling Point: 350° subl.
Merck Reference: 14,5879
UN No.: 1638
MDL No.: MFCD00011044
Vzorec:
HgI₂ Bod varu: 350 °C (subl.) Bod tání: 259 °C Hustota: 6,28 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011044 CAS číslo: 7774-29-0 EINECS: 231-873-8 UN: 1638 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5879 |