Tisk…
Jodid rtuťnatý, red 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Mercury diiodide, Mercuric iodide
205740050 205741000 205745000 205740025
ACRO205740050EA 1270 CZK
ACRO205740050 ACRO205741000 ACRO205745000 ACRO205740025
Jodid rtuťnatý, red 99+%
Jodid rtuťnatý
Vzorec: HgI₂
Bod varu: 354 °C (760 mmHg)
Bod tání: 259 °C
Hustota: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011044
CAS číslo: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Solubility (in Potassium iodide soln.) Passes test
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.1 %
Soluble Hg salts (as Hg) ≤0.05 %