Tisk…
Jodid kademnatý ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cadmium iodide
A18079.14 A18079.22
A18079.14EA 1180 CZK
A18079.14 A18079.22
Jodid kademnatý ≥98%
Jodid kademnatý
Purity: 98% CAS No.: 7790-80-9 Molecular Formula: CdI2 Formula Weight: 366.21 Odour: Odourless Melting Point: 387-389° Boiling Point: 787° Merck Reference: 14,1621 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010920
Vzorec: CdI₂
Bod varu: 787 °C
Bod tání: 387…389 °C
Hustota: 5,67
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010920
CAS číslo: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1621