Tisk…
Jodid kademnatý 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cadmium iodide
211462500 211460010
ACRO211462500EA 5590 CZK
ACRO211462500 ACRO211460010
Jodid kademnatý 99%
Jodid kademnatý
Vzorec: CdI₂
MW: 366.22
Bod varu: 787 °C (760 mmHg)
Bod tání: 388 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010920
CAS číslo: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01657
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or flakes
Titration Complexometric ≥98.5 %