Tisk…
Zinc fluoride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
363910250 363912500
ACRO363910250EA 1920 CZK
ACRO363910250 ACRO363912500
Zinc fluoride 98%
Zinc fluoride
Vzorec: F₂Zn
MW: 103.39
Bod varu: 1500
Bod tání: 872…910 °C
Hustota: 4.95
MDL Number: MFCD00011298
CAS číslo: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Fluoride (F) 36.0 to 37.8 %