Tisk…
Uhličitan kademnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
289140-100G 289140-500G
SIAL289140-100GEA 1820 CZK
SIAL289140-100G SIAL289140-500G
Uhličitan kademnatý, Sigma-Aldrich®
Uhličitan kademnatý
Vzorec: CCdO₃
Bod tání: 357 °C
Hustota: 5,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010918
CAS číslo: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01652