Tisk…
Uhličitan kademnatý ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15812.0B A15812.18 A15812.30
A15812.0BEA 8340 CZK
A15812.0B A15812.18 A15812.30
Uhličitan kademnatý ≥97%
Uhličitan kademnatý
Purity: 97% CAS No.: 513-78-0 Molecular Formula: CdCO3 Formula Weight: 172.42 Odour: Odourless Melting Point: 500° dec. UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010918
Vzorec: CCdO₃
Hustota: 4,26
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010918
CAS číslo: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1616