Uhličitan kademnatý ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10660.09
10660.18
10660.09EA
2080
CZK
10660.09
10660.18
Uhličitan kademnatý ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Uhličitan kademnatý
Purity: 99.998%
CAS No.: 513-78-0
Molecular Formula: CdCO3
Formula Weight: 172.42
Physical Form: Powder
Density: 4.26
Melting Point: 500° dec.
Merck Reference: 14,1616
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010918
Vzorec:
CCdO₃ MW: 172.42 Bod tání: 500 °C (rozkl.) Hustota: 4.26 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010918 CAS číslo: 513-78-0 EINECS: 208-168-9 UN: 2570 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1616 |