Kyanid zinečnatý ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L15836.14
L15836.22
L15836.0B
L15836.14EA
889
CZK
L15836.14
L15836.22
L15836.0B
Kyanid zinečnatý ≥98%
Kyanid zinečnatý
Purity: 98%
CAS No.: 557-21-1
Molecular Formula: Zn(CN)2
Formula Weight: 117.42
Melting Point: 800° dec.
Beilstein Reference: 4124366
Merck Reference: 14,10135
UN No.: 1713
MDL No.: MFCD00011292
Vzorec:
C₂N₂Zn Bod tání: 800 °C (rozkl.) Hustota: 1,852 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011292 CAS číslo: 557-21-1 EINECS: 209-162-9 UN: 1713 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,10135 |