Tisk…
Kyanid zinečnatý 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Zinc (II) cyanide
368070050 368072500 368070010
ACRO368070050EA 813 CZK
ACRO368070050 ACRO368072500 ACRO368070010
Kyanid zinečnatý 98%, pure
Kyanid zinečnatý
Vzorec: C₂N₂Zn
MW: 117.43
Bod tání: 800
Hustota: 1.852
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011292
CAS číslo: 557-21-1
EINECS: 209-162-9
UN: 1713
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,10264
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %