Tisk…
Chlorid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
456845-25G 456845-5G
SIAL456845-25GEA 10440 CZK
SIAL456845-25G SIAL456845-5G
Chlorid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
MW: 136.3
Bod varu: 732
Bod tání: 283
Hustota: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011295
CAS číslo: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185