Chlorid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
450111-10G
450111-50G
SIAL450111-10GEA
7450
CZK
SIAL450111-10G
SIAL450111-50G
Chlorid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid zinečnatý
Vzorec:
ZnCl₂ MW: 136.3 Bod varu: 732 Bod tání: 283 Hustota: 2.91 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011295 CAS číslo: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8 III Merck Index: 13,10185 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...