Tisk…
Chlorid zinečnatý 98.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
29156.231EA 1570 CZK
29156.231 29156.297 29156.260 29156.460
Chlorid zinečnatý 98.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
MW: 136.3
Bod varu: 732
Bod tání: 283
Hustota: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011295
CAS číslo: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.0 - 100.5 %
Al + Ca + heavy metals + Fe + Mg Passes test
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
pH (20°C; 10 %) 4.6 - 5.5
Insoluble substances Max. 50 ppm
Oxide chloride (as ZnO) Max. 1.20 %
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 50 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cd (Cadmium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 0.02 %
Mg (Magnesium) Max. 100 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test