Tisk…
Chlorid zinečnatý ≥97%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
29126.294EA 1520 CZK
29126.294 29126.363
Chlorid zinečnatý ≥97%, TECHNICAL
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Bod varu: 732 °C (1013 hPa)
Bod tání: 283 °C
Hustota: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011295
CAS číslo: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 97 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm