Tisk…
Chlorid zinečnatý, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08816.0250 1.08816.1000
1.08816.0250EA 1270 CZK
1.08816.0250 1.08816.1000
Chlorid zinečnatý, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
MW: 136.3
Bod varu: 732
Bod tání: 283
Hustota: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011295
CAS číslo: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 4320 g/l (25 °C)
Melting Point 283 °C
Molar Mass 136.30 g/mol
Bulk Density 1400 - 1800 kg/m3
Boiling Point 732 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (428 °C)
Density 2.91 g/cm3 (25 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material