Chlorid zinečnatý, anhydrous 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
A16281.0C
A16281.0E
A16281.22
A16281.36
A16281.0CEA
9820
CZK
A16281.0C
A16281.0E
A16281.22
A16281.36
Chlorid zinečnatý, anhydrous 98+%
Chlorid zinečnatý
Purity: 98+%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn
Formula Weight: 136.29
Odour: Odourless
Melting Point: 290°
Boiling Point: 732°
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 2331
MDL No.: MFCD00011295
Vzorec:
ZnCl₂ Bod varu: 732 °C Bod tání: 290 °C Hustota: 2,91 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011295 CAS číslo: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8,III Merck Index: 14,10132 |