Tisk…
Chlorid zinečnatý, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
44198.06 44198.14 44198.22
44198.06EA 3090 CZK
44198.06 44198.14 44198.22
Chlorid zinečnatý, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Chlorid zinečnatý
Purity: 99.999% CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: ZnCl2 Formula Weight: 136.29 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.91 Melting Point: 290° Boiling Point: 732° Merck Reference: 14,10132 UN No.: 2331 MDL No.: MFCD00011295
Vzorec: ZnCl₂
Bod varu: 732 °C
Bod tání: 290 °C
Hustota: 2,91
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011295
CAS číslo: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10132