Tisk…
Chlorid zinečnatý, anhydrous 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
380130050 380130250
ACRO380130050EA 2950 CZK
ACRO380130050 ACRO380130250
Chlorid zinečnatý, anhydrous 99.99% (trace metals basis)
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Bod varu: 732 °C (760 mmHg)
Bod tání: 293 °C
Hustota: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011295
CAS číslo: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.01 %