Tisk…
Chlorid zinečnatý 99.99% (trace metals basis), extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
318170100 318170500
ACRO318170100EA 2040 CZK
ACRO318170100 ACRO318170500
Chlorid zinečnatý 99.99% (trace metals basis), extra pure
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
MW: 136.3
Bod varu: 732 °C (760 mmHg)
Bod tání: 293 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011295
CAS číslo: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.01 %