Tisk…
Chlorid zinečnatý 98+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
196840010 196840050 196840025 196840100
ACRO196840010EA 2870 CZK
ACRO196840010 ACRO196840050 ACRO196840025 ACRO196840100
Chlorid zinečnatý 98+%, extra pure
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Bod varu: 732 °C (760 mmHg)
Bod tání: 293 °C
Hustota: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011295
CAS číslo: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Manganese (Mn) ≤30 ppm