Chlorid rtuťnatý ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04419.0050
1.04419.0250
1.04419.1000
1.04419.0050EA
4060
CZK
1.04419.0050
1.04419.0250
1.04419.1000
Chlorid rtuťnatý ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Chlorid rtuťnatý
Vzorec:
HgCl₂ Bod varu: 302 °C (1013 hPa) Bod tání: 273 °C Hustota: 5,44 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011041 CAS číslo: 7487-94-7 EINECS: 231-299-8 UN: 1624 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05901 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (complexometric) | ≥ 99.5 % |
Assay (complexometric; calculated on dried substance) | 99.5 - 100.5 % |
Identity | passes test |
Appearance of solution | passes test |
Solution in Ether | passes test |
Acidity or alkalinity | passes test |
Mercury(I)-chloride | passes test |
Fe (Iron) | ≤ 0.002 % |
Residue after reduction | ≤ 0.02 % |
Loss on drying (24 h im Vakuum) | ≤ 1.0 % |
Correspons to Reag. Ph Eur,ACS |