Chlorid rtuťnatý ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
A17472.0B
A17472.18
A17472.30
A17472.0BEA
20350
CZK
A17472.0B
A17472.18
A17472.30
Chlorid rtuťnatý ≥98%
Chlorid rtuťnatý
Purity: 98+%
CAS No.: 7487-94-7
Molecular Formula: HgCl2
Formula Weight: 271.50
Refractive Index: 1.859
Odour: Odourless
Boiling Point: 302°
Merck Reference: 14,5876
UN No.: 1624
MDL No.: MFCD00011041
Vzorec:
HgCl₂ Bod varu: 302 °C Bod tání: 280…282 °C Hustota: 5,4 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011041 CAS číslo: 7487-94-7 EINECS: 231-299-8 UN: 1624 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5876 |