Tisk…
Chlorid rtuťnatý 99.5+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
423931000 423935000 423930025
ACRO423931000EA 2070 CZK
ACRO423931000 ACRO423935000 ACRO423930025
Chlorid rtuťnatý 99.5+% ACS
Chlorid rtuťnatý
Vzorec: HgCl₂
Bod varu: 302 °C (1013 hPa)
Bod tání: 277 °C
Hustota: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011041
CAS číslo: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.5 %
Solubility (in ethyl ether) Passes test
Iron (Fe) ≤20 ppm
Residue after reduction ≤0.02 %