Chlorid rtuťnatý 99.5%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
201430250
201431000
201435000
201430010
ACRO201430250EA
923
CZK
ACRO201430250
ACRO201431000
ACRO201435000
ACRO201430010
Chlorid rtuťnatý 99.5%
Chlorid rtuťnatý
Vzorec:
HgCl₂ Bod varu: 302 °C (760 mmHg) Bod tání: 277 °C Hustota: 5,44 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011041 CAS číslo: 7487-94-7 EINECS: 231-299-8 UN: 1624 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05901 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals (May contain black particles) |
Titration Complexometric | ≥99.4 % |