Tisk…
Chlorid rtuťný 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dimercury dichloride, Mercurous chloride, Calomel
213120050 213121000 213125000
ACRO213120050EA 1330 CZK
ACRO213120050 ACRO213121000 ACRO213125000
Chlorid rtuťný 99+%, extra pure
Chlorid rtuťný
Vzorec: Cl₂Hg₂
Bod varu: 384 °C (1013 hPa)
Bod tání: 400 °C (subl.)
Hustota: 7,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011043
CAS číslo: 10112-91-1
EINECS: 233-307-5
UN: 2025
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05951
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Powder
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Mercuric Chloride ≤0.01 % (HgCl2)
Residue after reduction ≤0.02 %