Tisk…
Cadmium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
202908-10G 202908-50G
SIAL202908-10GEA 5070 CZK
SIAL202908-10G SIAL202908-50G
Cadmium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II) chloride
Vzorec: CdCl₂
Bod varu: 967 °C (1013 hPa)
Bod tání: 565 °C
Hustota: 4,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010916
CAS číslo: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01653