Tisk…
Cadmium(II) chloride, anhydrous ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cadmium chloride
315271000 315270050 315275000
ACRO315271000EA 4340 CZK
ACRO315271000 ACRO315270050 ACRO315275000
Cadmium(II) chloride, anhydrous ACS
Cadmium(II) chloride
Vzorec: CdCl₂
MW: 183,32 g/mol
Bod varu: 960 °C (760 mmHg)
Bod tání: 568 °C
Hustota: 4,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010916
CAS číslo: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01653
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ammonium (NH4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.01 %