Cadmium(II) chloride 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
296330050
296330250
ACRO296330050EA
1850
CZK
ACRO296330050
ACRO296330250
Cadmium(II) chloride 99.99% (trace metals basis)
Cadmium(II) chloride
Vzorec:
CdCl₂ Bod varu: 967 °C (1013 hPa) Bod tání: 568 °C Hustota: 4,05 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010916 CAS číslo: 10108-64-2 EINECS: 233-296-7 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,01653 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |