Tisk…
Cadmium(II) chloride, anhydrous 99% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
219141000 219145000
ACRO219141000EA 4230 CZK
ACRO219141000 ACRO219145000
Cadmium(II) chloride, anhydrous 99% p.a.
Cadmium(II) chloride
Vzorec: CdCl₂
Bod varu: 967 °C (1013 hPa)
Bod tání: 568 °C
Hustota: 4,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010916
CAS číslo: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01653
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 % (On dry substance)
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Subst not pptd by H2S ≤0.3 %