Tisk…
Bromid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Zinc (II) bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
451398-25G 451398-5G
SIAL451398-25GEA 11370 CZK
SIAL451398-25G SIAL451398-5G
Bromid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Bromid zinečnatý
Vzorec: Br₂Zn
MW: 225.2
Bod varu: 670…680 °C (1013 hPa)
Bod tání: 394
Hustota: 4.22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011294
CAS číslo: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,10182