Tisk…
Bromid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
230022-10G 230022-50G
SIAL230022-10GEA 5260 CZK
SIAL230022-10G SIAL230022-50G
Bromid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Bromid zinečnatý
Vzorec: Br₂Zn
Bod varu: 670…680 °C (1013 hPa)
Bod tání: 394 °C
Hustota: 4,22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011294
CAS číslo: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,10182