Tisk…
Bromid zinečnatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Zinc (II) bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18631.0005 8.18631.0250 8.18631.1000
8.18631.0005EA 1090 CZK
8.18631.0005 8.18631.0250 8.18631.1000
Bromid zinečnatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bromid zinečnatý
Vzorec: Br₂Zn
MW: 225.2
Bod varu: 670…680 °C (1013 hPa)
Bod tání: 394
Hustota: 4.22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011294
CAS číslo: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10182
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 4470 g/l (20 °C)
Melting Point 394 °C
Molar Mass 225.2 g/mol
Boiling Point 697 °C (1013 mbar)
Density 4.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hill Formula Br2Zn
Chemical Formula ZnBr2