Tisk…
Bromid zinečnatý 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Zinc (II) bromide
212770025 212770100 212770500
ACRO212770025EA 1350 CZK
ACRO212770025 ACRO212770100 ACRO212770500
Bromid zinečnatý 99.999% (trace metals basis), extra pure
Bromid zinečnatý
Vzorec: Br₂Zn
MW: 225.2
Bod varu: 670…680 °C (1013 hPa)
Bod tání: 394
Hustota: 4.22 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011294
CAS číslo: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,10182
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %