Tisk…
Bromid zinečnatý, anhydrous 98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
202101000 202105000 202100025
ACRO202101000EA 1600 CZK
ACRO202101000 ACRO202105000 ACRO202100025
Bromid zinečnatý, anhydrous 98%, extra pure
Bromid zinečnatý
Vzorec: Br₂Zn
Bod varu: 697 °C (760 mmHg)
Bod tání: 394 °C
Hustota: 4,22 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011294
CAS číslo: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,10182
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤2 % (K.F.)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm