Tisk…
Bromid rtuťnatý 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
190491000 190495000
ACRO190491000EA 3900 CZK
ACRO190491000 ACRO190495000
Bromid rtuťnatý 99+%
Bromid rtuťnatý
Vzorec: Br₂Hg
Bod varu: 320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 236 °C
Hustota: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011040
CAS číslo: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
UN: 1634
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05900
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in methanol)