Tisk…
Síran stříbrný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
204412-10G 204412-50G
SIAL204412-10GEA 0 CZK
SIAL204412-10G SIAL204412-50G
Síran stříbrný, Sigma-Aldrich®
Síran stříbrný
Vzorec: Ag₂SO₄
Bod varu: 1085 °C (1013 hPa)
Bod tání: 655 °C
Hustota: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003407
CAS číslo: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM