Tisk…
Síran stříbrný 98,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Disilver sulphate
21592.154EA 12620 CZK
21592.154 21592.234
Síran stříbrný 98,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Síran stříbrný
Vzorec: Ag₂SO₄
MW: 311.8
Bod varu: 1085
Bod tání: 655
Hustota: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003407
CAS číslo: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98.5 %
Solution in water Passes test
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.02 %
Substances not precipitated by HCl Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm