Tisk…
Síran stříbrný ≥98%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Disilver sulphate
21589.153EA 7420 CZK
21589.153 21589.233
Síran stříbrný ≥98%, TECHNICAL
Silver sulphate
Vzorec: Ag₂SO₄
MW: 311,8 g/mol
Bod varu: 1085 °C (1013 hPa)
Bod tání: 655 °C
Hustota: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003407
CAS číslo: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %