Síran stříbrný ACS analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01509.0025
1.01509.0100
1.01509.0025EA
7080
CZK
1.01509.0025
1.01509.0100
Síran stříbrný ACS analytical reagent, Supelco®
Síran stříbrný
Vzorec:
Ag₂SO₄ Bod varu: 1085 °C (1013 hPa) Bod tání: 655 °C Hustota: 5,45 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003407 CAS číslo: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,08603 |
|
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 8 g/l (25 °C) |
Melting Point | 655 °C |
Molar Mass | 311.8 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Density | 5.45 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 6 (5 g/l, H2O, 25 °C) |