Tisk…
Síran stříbrný 99,5, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Disilver sulphate
31494-100G 31494-25G
31494-100GEA 23660 CZK
31494-100G 31494-25G
Síran stříbrný 99,5, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Síran stříbrný
Vzorec: Ag₂SO₄
MW: 311.8
Bod varu: 1085
Bod tání: 655
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003407
CAS číslo: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter and silver chloride Max. 0.02 %
Substances not precipitated by HCl Max. 0.03 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 150 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %