Tisk…
Síran stříbrný 99,99 Metals basis Ag ≥ 68.9%, Premion®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Disilver sulphate
41443.14 41443.22
41443.14EA 4360 CZK
41443.14 41443.22
Síran stříbrný 99,99 Metals basis Ag ≥ 68.9%, Premion®
Síran stříbrný
Purity: 99.99% CAS No.: 10294-26-5 Molecular Formula: Ag2O4S Formula Weight: 311.80 Physical Form: Powder Density: 5.45 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 657° Boiling Point: 1085° dec. Merck Reference: 14,8529 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003407
Vzorec: Ag₂SO₄
MW: 311.8
Bod varu: 1085 °C (rozkl.)
Bod tání: 657 °C
Hustota: 5.45
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003407
CAS číslo: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,8529
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM